Tisk…
2,6-Dimethyltetrahydro-4H-pyran-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9085-1G OR9085-5G
APOSOR9085-1GEA 11180 CZK
APOSOR9085-1G APOSOR9085-5G
2,6-Dimethyltetrahydro-4H-pyran-4-one
2,6-Dimethyltetrahydro-4H-pyran-4-one
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01693965
CAS číslo: 1073-79-6