Tisk…
2-Cyclopenten-1-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Cyclopentenone, Cyclopenten-2-one, Cyclopent-2-enone
OR9084-100G OR9084-25G OR9084-5G
APOSOR9084-100GEA 6720 CZK
APOSOR9084-100G APOSOR9084-25G APOSOR9084-5G
2-Cyclopenten-1-one 98%
2-Cyclopenten-1-one
Vzorec: C₅H₆O
MW: 82,1 g/mol
Bod varu: 151…154 °C
Hustota: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001401
CAS číslo: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
UN: 1224
ADR: 3,III