Tisk…
[4-(1-Ethoxyethyl)phenyl]boronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908323-1G OR908323-250MG OR908323-5G
APOSOR908323-1GEA 6220 CZK
APOSOR908323-1G APOSOR908323-250MG APOSOR908323-5G
[4-(1-Ethoxyethyl)phenyl]boronic acid 97%
[4-(1-Ethoxyethyl)phenyl]boronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194.04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059887
CAS číslo: 1287753-39-2