Tisk…
4-(2-Methoxyethoxy)benzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908296-10G OR908296-1G OR908296-5G
APOSOR908296-10GEA 3310 CZK
APOSOR908296-10G APOSOR908296-1G APOSOR908296-5G
4-(2-Methoxyethoxy)benzeneboronic acid 97%
4-(2-Methoxyethoxy)benzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03452784
CAS číslo: 265664-52-6