Tisk…
3-Chloro-2-methylbenzamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908180-25G OR908180-5G
APOSOR908180-25GEA 3230 CZK
APOSOR908180-25G APOSOR908180-5G
3-Chloro-2-methylbenzamide 95%
3-Chloro-2-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047882
CAS číslo: 205178-79-6