Tisk…
Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-cyano-2-methylpropanoate, Methyl 2-cyano-2,2-dimethylacetate
OR908083-100G
APOSOR908083-100GEA 3310 CZK
APOSOR908083-100G
Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate 95+%
Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate
Vzorec: C₆H₉NO₂
MW: 127,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428328
CAS číslo: 72291-30-6