Tisk…
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908081-1G OR908081-250MG
APOSOR908081-1GEA 10350 CZK
APOSOR908081-1G APOSOR908081-250MG
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12172988
CAS číslo: 482311-23-9