Tisk…
2-Carboxycinnamic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908071-1G OR908071-5G
APOSOR908071-1GEA 2900 CZK
APOSOR908071-1G APOSOR908071-5G
2-Carboxycinnamic acid 95%
2-Carboxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004380
CAS číslo: 612-40-8