Tisk…
Methyl-2-(chloromethyl)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(chloromethyl)benzoate
OR908066-25G OR908066-5G
APOSOR908066-25GEA 10150 CZK
APOSOR908066-25G APOSOR908066-5G
Methyl-2-(chloromethyl)benzoate 95%
Methyl-2-(chloromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₉ClO₂
MW: 184.6196 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200781
CAS číslo: 34040-62-5