Tisk…
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR908049-1G OR908049-5G
APOSOR908049-1GEA 1240 CZK
APOSOR908049-1G APOSOR908049-5G
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₅H₂Br₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00225242
CAS číslo: 38071-22-6