Tisk…
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl 2-Cyano-2-methylpropionate, 2-Cyano-2-methylpropionic Acid Ethyl Ester
OR908044-100G OR908044-25G
APOSOR908044-100GEA 7210 CZK
APOSOR908044-100G APOSOR908044-25G
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 98%
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate
Vzorec: C₇H₁₁NO₂
Bod varu: 185 °C
Hustota: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034667
CAS číslo: 1572-98-1