2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908028-1G
OR908028-5G
APOSOR908028-1GEA
5390
CZK
APOSOR908028-1G
APOSOR908028-5G
2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile 97%
2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile
Vzorec:
C₆H₁₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10005348 CAS číslo: 2273-40-7 |