Tisk…
Methyl-4-pentenoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl pent-4-enoate
OR908012-5G
APOSOR908012-5GEA 2150 CZK
APOSOR908012-5G
Methyl-4-pentenoate 95%
Methyl-4-pentenoate
Vzorec: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Hustota: 0,922 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03990590
CAS číslo: 818-57-5
UN: 3272
ADR: 3,III