Tisk…
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908004-100G OR908004-25G
APOSOR908004-100GEA 5390 CZK
APOSOR908004-100G APOSOR908004-25G
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 98%
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192156
CAS číslo: 17159-80-7