Tisk…
4-Cyanotetrahydro-4H-pyran 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907988-25G OR907988-5G
APOSOR907988-25GEA 0 CZK
APOSOR907988-25G APOSOR907988-5G
4-Cyanotetrahydro-4H-pyran 97%
4-Cyanotetrahydro-4H-pyran
Vzorec: C₆H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690357
CAS číslo: 4295-99-2