Tisk…
Methyl-3-ethoxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-ethoxybenzoate
OR907890-25G
APOSOR907890-25GEA 3060 CZK
APOSOR907890-25G
Methyl-3-ethoxybenzoate 98%
Methyl-3-ethoxybenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017263
CAS číslo: 108593-47-1