Tisk…
N,N-Dimethyl-3-methylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N,N,3-Trimethylbenzamide
OR907885-1G OR907885-25G OR907885-5G
APOSOR907885-1GEA 3540 CZK
APOSOR907885-1G APOSOR907885-25G APOSOR907885-5G
N,N-Dimethyl-3-methylbenzamide 98%
N,N-Dimethyl-3-methylbenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 6935-65-5