Tisk…
Methyl-3,5-dimethylbenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3,5-dimethylbenzoate
OR907873-100G
APOSOR907873-100GEA 3810 CZK
APOSOR907873-100G
Methyl-3,5-dimethylbenzoate 97%
Methyl-3,5-dimethylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077971
CAS číslo: 25081-39-4