Tisk…
Methyl-4-chloro-3-hydroxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-chloro-3-hydroxybenzoate
OR907859-1G
APOSOR907859-1GEA 12530 CZK
APOSOR907859-1G
Methyl-4-chloro-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-4-chloro-3-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₇ClO₃
MW: 186,6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11505968
CAS číslo: 166272-81-7