Tisk…
3-Methoxy-2-naphthaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907835-1G OR907835-5G
APOSOR907835-1GEA 0 CZK
APOSOR907835-1G APOSOR907835-5G
3-Methoxy-2-naphthaldehyde 98%
3-Methoxy-2-naphthaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13191799
CAS číslo: 56679-88-0