Tisk…
(4-Methylpiperidin-4-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907789-1G OR907789-250MG
APOSOR907789-1GEA 4270 CZK
APOSOR907789-1G APOSOR907789-250MG
(4-Methylpiperidin-4-yl)methanol 95%
(4-Methylpiperidin-4-yl)methanol
Vzorec: C₇H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09991910
CAS číslo: 297172-16-8