Tisk…
2-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-t-butyl-2-methylbenzamide
OR907676-100G OR907676-25G OR907676-5G
APOSOR907676-100GEA 17990 CZK
APOSOR907676-100G APOSOR907676-25G APOSOR907676-5G
2-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
2-Methyl-N-tert-butylbenzamide
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463017
CAS číslo: 104847-07-6