Tisk…
4-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-tert-Butyl-4-methylbenzamide
OR907674-100G OR907674-10G OR907674-25G
APOSOR907674-100GEA 17990 CZK
APOSOR907674-100G APOSOR907674-10G APOSOR907674-25G
4-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
4-Methyl-N-tert-butylbenzamide
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463097
CAS číslo: 42498-32-8