Tisk…
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-methoxy-5-methylbenzoate
OR907669-1G OR907669-250MG
APOSOR907669-1GEA 870 CZK
APOSOR907669-1G APOSOR907669-250MG
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate 96%
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09833214
CAS číslo: 108593-44-8