Tisk…
Ethyl-2-(3-bromophenyl)acetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907639-1G OR907639-25G OR907639-5G
APOSOR907639-1GEA 0 CZK
APOSOR907639-1G APOSOR907639-25G APOSOR907639-5G
Ethyl-2-(3-bromophenyl)acetate 97%
Ethyl-2-(3-bromophenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09953130
CAS číslo: 14062-30-7