Tisk…
2-Amino-5-bromo-3-methylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR907615-10G OR907615-1G OR907615-5G
APOSOR907615-10GEA 3150 CZK
APOSOR907615-10G APOSOR907615-1G APOSOR907615-5G
2-Amino-5-bromo-3-methylbenzoic acid 95%
2-Amino-5-bromo-3-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
MW: 230.0600 g/mol
Bod tání: 230…240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664860
CAS číslo: 206548-13-2