Tisk…
Methyl-4-(dimethylamino)benzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907612-100G OR907612-25G OR907612-5G
APOSOR907612-100GEA 7580 CZK
APOSOR907612-100G APOSOR907612-25G APOSOR907612-5G
Methyl-4-(dimethylamino)benzoate 98%
Methyl-4-(dimethylamino)benzoate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014905
CAS číslo: 1202-25-1