Tisk…
Methyl-3-bromo-5-hydroxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-bromo-5-hydroxybenzoate
OR907586-5G
APOSOR907586-5GEA 2110 CZK
APOSOR907586-5G
Methyl-3-bromo-5-hydroxybenzoate 98%
Methyl-3-bromo-5-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Bod tání: 130…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566800
CAS číslo: 192810-12-1