Tisk…
4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-Dimethyl 4-chlorobenzamide
OR907561-25G OR907561-5G
APOSOR907561-25GEA 13460 CZK
APOSOR907561-25G APOSOR907561-5G
4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide
Vzorec: C₉H₁₀ClNO
MW: 183,6400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463859
CAS číslo: 14062-80-7