Tisk…
Ethyl-2-methoxyisonicotinate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907546-1G OR907546-5G
APOSOR907546-1GEA 1540 CZK
APOSOR907546-1G APOSOR907546-5G
Ethyl-2-methoxyisonicotinate 96%
Ethyl-2-methoxyisonicotinate
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11504865
CAS číslo: 105596-61-0