Tisk…
Methyl-4-hydroxypicolinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-hydroxypicolinate
OR907529-1G OR907529-250MG
APOSOR907529-1GEA 10350 CZK
APOSOR907529-1G APOSOR907529-250MG
Methyl-4-hydroxypicolinate 98%
Methyl-4-hydroxypicolinate
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025998
CAS číslo: 473269-77-1