Tisk…
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR907516-100G OR907516-25G
APOSOR907516-100GEA 2240 CZK
APOSOR907516-100G APOSOR907516-25G
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₄ClNO₂
MW: 179,6446 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791123
CAS číslo: 42899-11-6