Tisk…
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907490-1G OR907490-5G
APOSOR907490-1GEA 5200 CZK
APOSOR907490-1G APOSOR907490-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Vzorec: C₅H₉BN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10703521
CAS číslo: 847818-56-8