Tisk…
3-Phenylpiperazin-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907410-1G OR907410-250MG
APOSOR907410-1GEA 2780 CZK
APOSOR907410-1G APOSOR907410-250MG
3-Phenylpiperazin-2-one 95%
3-Phenylpiperazin-2-one
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,219 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01871361
CAS číslo: 5368-28-5