Tisk…
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907340-1G OR907340-250MG
APOSOR907340-1GEA 9530 CZK
APOSOR907340-1G APOSOR907340-250MG
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid 98%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃BO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11183308
CAS číslo: 405888-56-4