Tisk…
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (Buta-1,3-dien-2-yloxy)trimethylsilane
OR907328-25G OR907328-5G
APOSOR907328-25GEA 10750 CZK
APOSOR907328-25G APOSOR907328-5G
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene 96%
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Vzorec: C₇H₁₄OSi
MW: 142,27 g/mol
Bod varu: 55 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009852
CAS číslo: 38053-91-7
UN: 1993
ADR: 3,II