Tisk…
(4-Bromothiazol-5-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907317-1G OR907317-250MG
APOSOR907317-1GEA 2440 CZK
APOSOR907317-1G APOSOR907317-250MG
(4-Bromothiazol-5-yl)methanol 95%
(4-Bromothiazol-5-yl)methanol
Vzorec: C₄H₄BrNOS
MW: 194,0497 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909724
CAS číslo: 262444-15-5