Tisk…
2,5-Dichloro-3-thenoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907296-100G OR907296-25G
APOSOR907296-100GEA 8670 CZK
APOSOR907296-100G APOSOR907296-25G
2,5-Dichloro-3-thenoic acid 97%
2,5-Dichloro-3-thenoic acid
Vzorec: C₅H₂Cl₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082908
CAS číslo: 36157-41-2