Tisk…
4-Bromo-2,6-dimethylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907248-25G OR907248-5G
APOSOR907248-25GEA 11250 CZK
APOSOR907248-25G APOSOR907248-5G
4-Bromo-2,6-dimethylbenzoic acid
4-Bromo-2,6-dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₉BrO₂
MW: 229.0706 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09965997
CAS číslo: 74346-19-3