5-Bromobenzo[d]isoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907213-1G
OR907213-5G
APOSOR907213-1GEA
3060
CZK
APOSOR907213-1G
APOSOR907213-5G
5-Bromobenzo[d]isoxazole
5-Bromobenzo[d]isoxazole
Vzorec:
C₇H₄BrNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659644 CAS číslo: 837392-65-1 |