Tisk…
2-(2-Methoxypropan-2-yl)pyrrolidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907209-1G OR907209-250MG
APOSOR907209-1GEA 13660 CZK
APOSOR907209-1G APOSOR907209-250MG
2-(2-Methoxypropan-2-yl)pyrrolidine 97%
2-(2-Methoxypropan-2-yl)pyrrolidine
Vzorec: C₈H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 160142-25-6