Tisk…
4,5-Dichloropyrimidin-2-amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907201-1G OR907201-5G
APOSOR907201-1GEA 870 CZK
APOSOR907201-1G APOSOR907201-5G
4,5-Dichloropyrimidin-2-amine 96%
4,5-Dichloropyrimidin-2-amine
Vzorec: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,9900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193667
CAS číslo: 403854-21-7