Tisk…
2-Cyano-4-methoxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907192-1G OR907192-5G
APOSOR907192-1GEA 2690 CZK
APOSOR907192-1G APOSOR907192-5G
2-Cyano-4-methoxybenzaldehyde 95%
2-Cyano-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275456
CAS číslo: 21962-47-0