Tisk…
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907187-1G OR907187-5G
APOSOR907187-1GEA 1780 CZK
APOSOR907187-1G APOSOR907187-5G
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,1600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743451
CAS číslo: 27257-15-4