Tisk…
4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907174-1G OR907174-250MG
APOSOR907174-1GEA 1240 CZK
APOSOR907174-1G APOSOR907174-250MG
4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine 98%
4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine
Vzorec: C₅H₆BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193672
CAS číslo: 1209458-16-1