Tisk…
5-Bromo-1-pentanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromopentan-1-ol
OR907161-100G OR907161-25G OR907161-5G
APOSOR907161-100GEA 4300 CZK
APOSOR907161-100G APOSOR907161-25G APOSOR907161-5G
5-Bromo-1-pentanol 97%
5-Bromo-1-pentanol
Vzorec: C₅H₁₁BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061101
CAS číslo: 34626-51-2
UN: 1993
ADR: 3,III