3-Hydroxy-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
N-(3-Hydroxypyridin-2-yl)pivalamide
OR907125-1G
OR907125-250MG
APOSOR907125-1GEA
18420
CZK
APOSOR907125-1G
APOSOR907125-250MG
3-Hydroxy-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
3-Hydroxy-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07781130 CAS číslo: 177744-83-1 |