Tisk…
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907114-1G OR907114-250MG
APOSOR907114-1GEA 3770 CZK
APOSOR907114-1G APOSOR907114-250MG
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 95%
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Vzorec: C₉H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066229
CAS číslo: 78342-42-4