Tisk…
Methyl-2-(4-formylphenoxy)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907093-1G OR907093-5G
APOSOR907093-1GEA 1840 CZK
APOSOR907093-1G APOSOR907093-5G
Methyl-2-(4-formylphenoxy)acetate 95%
Methyl-2-(4-formylphenoxy)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463122
CAS číslo: 73620-18-5