Tisk…
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR907091-1G OR907091-5G
APOSOR907091-1GEA 5360 CZK
APOSOR907091-1G APOSOR907091-5G
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine 98%
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine
Vzorec: C7H7Br2N
Bod tání: 65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00234282
CAS číslo: 3430-34-0